Print…
Ácido clorídrico solução padrão 1 mol/l (1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 51.6 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Ácido clorídrico solução padrão 1 mol/l (1 N) em água
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)