Print…
Ácido clorídrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
31954.290EA 24.2 EUR
31954.290 31954.368 31954.404
Ácido clorídrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,02 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST traceable Confirmed