Print…
Ácido clorídrico 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7111.1000EA 37.44 EUR
7111.1000 7111.9010
Ácido clorídrico 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Encomendar
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1