Print…
Ácido clorídrico 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
31983.290EA 28.4 EUR
31983.290 31983.370
Ácido clorídrico 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed