Print…
Ácido clorídrico 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 25.7 EUR
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Ácido clorídrico 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solução volumétrica
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed