Print…
Ácido clorídrico solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124200010 124200025 124200100 124200250
ACRO124200010EA 29.8 EUR
ACRO124200010 ACRO124200025 ACRO124200100 ACRO124200250
Ácido clorídrico solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
Titration Iodometric ≥96.0 %