Cloreto de potássio 3 mol/l (3 N) em solução aquosa
Fornecedor: SI Analytics
285138554
285138427
SCOI285138554EA
74.3
EUR
SCOI285138554
662-6185
Cloreto de potássio 3 mol/l (3 N) em solução aquosa
Cloreto de potássio
Fórmula:
KCl Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011360 Número CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |