Cloreto de potássio 3 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43398.K2
43398.AK
43398.K2EA
111
EUR
43398.K2
43398.AK
Cloreto de potássio 3 M em solução aquosa
Cloreto de potássio
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: KCl
Formula Weight: 74.55
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Fórmula:
KCl Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011360 Número CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |