Print…
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09950.0001 1.09950.0050
1.09950.0001EA 27.1 EUR
1.09950.0001 1.09950.0050
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)