Print…
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) solução aquosa concentrada, CLININORM
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
31625.293EA 46.4 EUR
31625.293 31625.362
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) solução aquosa concentrada, CLININORM
Hidróxido de sódio
(CREUTZFELD-JAKOB disease)
Diluir 1 volume em 4 volumes de água
Contém indicador de azul de bromotimol
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: >105 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed