Print…
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 18.9 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Hidróxido de sódio 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material