Print…
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1 mol/l em solução aquosa, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.09970.0001 1.09970.0050
1.09970.0001EA 32.4 EUR
1.09970.0001 1.09970.0050
Ácido clorídrico concentrado para diluição em 1 mol/l em solução aquosa, Titrisol®, Supelco®
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material