Ácido clorídrico 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09973.0050EA
0
EUR
1.09973.0050
1.09973.0001
Ácido clorídrico 0.1 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Ácido clorídrico
Fórmula:
HCl Peso Molecular: 36,46 g/mol Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011324 Número CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |