Print…

(±)-4-Vinylcyclohexene, Supelco®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

94950-25ML 94950-5ML
94950-25MLEA 248 EUR
94950-25ML 94950-5ML
(±)-4-Vinylcyclohexene, Supelco®
(±)-4-Vinylcyclohexene
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,7 °C
Densidade: 0,8303 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001576
Número CAS: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8da2fe9536f4dc8a8d25b95c5726c284ccac2a&vid=cd2e3ff3f12ada77d2d15ea4be71f7610746c9df&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4f8268c9fbb71c67a3944e6afc9af4679ea69b&vid=cf44be3d1790c9b4a47cf62f8e4073fa0b9b658e&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR