Print…
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-3-Methylcyclopentanone
169370050 169370250
ACRO169370050EA 78.8 EUR
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de ebulição: 145 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001416
Número CAS: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %