Print…
α-Pinene 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 26.9 EUR
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinene 97% estabilizado
α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 154…157 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001339
Número CAS: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol