Print…
(±)-Cânfora, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
21310-1KG-F 21310-250G-F 21310-50G-F
SIAL21310-1KG-FEA 118 EUR
SIAL21310-1KG-F SIAL21310-250G-F SIAL21310-50G-F
(±)-Cânfora, Sigma-Aldrich®
(±)-Cânfora
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼180 °C
Densidade: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074738
Número CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III