(±)-Cânfora 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 96%
CAS No.: 76-22-2
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Crystalline powder or lumps
Density: 0.992
Appearance: White
Odour: Camphor-like
Melting Point: 172-176°
Boiling Point: 204°
Solubility: Soluble in alcohols, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1907611
Merck Reference: 14,1732
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00074738
Fórmula:
C₁₀H₁₆O Ponto de ebulição: 204 °C Ponto de Fusão: 172…176 °C Densidade: 0,992 Ponto de Inflamação: 64 °C (147 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074738 Número CAS: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1732 |