Print…
(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 718 EUR
H27078.14 H27078.06
(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% estabilizado
(±)-1-Bromo-2-methylbutane
Stabilized with potassium carbonate
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 121…122 °C
Densidade: 1,223
Ponto de Inflamação: 22 °C (79 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 5973-11-5
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,601