(±)-1,3-Butanodiol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
A11684.0D
A11684.0F
A11684.AP
A11684.0DEA
239
EUR
A11684.0D
A11684.0F
A11684.AP
(±)-1,3-Butanodiol ≥99%
(±)-1,3-Butanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 107-88-0
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 109°(249°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Mild
Melting Point: -50°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1731276
Merck Reference: 14,1567
MDL No.: MFCD00004554
Fórmula:
C₄H₁₀O₂ Peso Molecular: 90.12 g/mol Ponto de ebulição: 203…204 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1.005 Ponto de Inflamação: 109 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004554 Número CAS: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 13,01566 |