Print…
(±)-1,2-Propanodiol ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
24414.296EA 39.4 EUR
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
(±)-1,2-Propanodiol ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Propanodiol
Fórmula: CH₃CH(OH)CH₂OH
Ponto de ebulição: 187,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064272
Número CAS: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.435