1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos:
Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
1.07478.2500
1.07478.6025
1.07478.2500EA
374
EUR
1.07478.2500
1.07478.6025
1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
(±)-1,2-Propanodiol
Fórmula:
CH₃CH(OH)CH₂OH Ponto de ebulição: 187,6 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064272 Número CAS: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |