(±)-3-Octanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
A14488.18
A14488.30
A14488.18EA
74.2
EUR
A14488.18
A14488.30
(±)-3-Octanol ≥97%
(±)-3-Octanol
Purity: 97%
CAS No.: 589-98-0
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1719310
MDL No.: MFCD00004590
Fórmula:
C₈H₁₈O Ponto de ebulição: 175…176 °C Ponto de Fusão: –45 °C Densidade: 0,820 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004590 Número CAS: 589-98-0 EINECS: 209-667-4 |