Print…
(±)-3-Octanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
203770500 203772500
ACRO203770500EA 62 EUR
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 174…176 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,825 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004590
Número CAS: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %