Print…
(±)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 19 EUR
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-2-Pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Pentanol
Fórmula: C₅H₁₂O
Peso Molecular: 88.15 g/mol
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Fusão: -50
Ponto de Inflamação: 34°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004579
Número CAS: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %