(±)-2-Pentanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
B21217.0F
B21217.AP
B21217.0FEA
271
EUR
B21217.0F
B21217.AP
(±)-2-Pentanol ≥99%
(±)-2-Pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 6032-29-7
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.811
Refractive Index: 1.4060
Odour: Characteristic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1718819
Merck Reference: 14,7119
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004579
Fórmula:
C₅H₁₂O Peso Molecular: 88.15 g/mol Ponto de ebulição: 114…115 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 0.811 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004579 Número CAS: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 12,07258 |