(±)-2-Octanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
A16985.0F
A16985.AE
A16985.AP
A16985.0FEA
105
EUR
A16985.0F
A16985.AE
A16985.AP
(±)-2-Octanol ≥98%
(±)-2-Octanol
Purity: 98%
CAS No.: 123-96-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Pleasant
Melting Point: -38°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1719325
Merck Reference: 14,6752
MDL No.: MFCD00004591
Fórmula:
C₈H₁₈O Peso Molecular: 130.23 g/mol Ponto de ebulição: 179…180 °C Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 0.819 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004591 Número CAS: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 UN: 1987 ADR: 3 III Merck Index: 13,06785 |