Print…
(±)-2-Octanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
129410010 129411000 129410025
ACRO129410010EA 42 EUR
ACRO129410010 ACRO129411000 ACRO129410025
(±)-2-Octanol 97%
(±)-2-Octanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 174…181 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0.81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004591
Número CAS: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
Merck Index: 13,06785
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %