Print…
(±)-2-Hexanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
156290500 156290100 156292500
ACRO156290500EA 103 EUR
ACRO156290500 ACRO156290100 ACRO156292500
(±)-2-Hexanol 99%
(±)-2-Hexanol
Fórmula: C₆H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004585
Número CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4125 to 1.4155 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %