(±)-2-Heptanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
A18391.18
A18391.30
A18391.18EA
33.6
EUR
A18391.18
A18391.30
(±)-2-Heptanol ≥98%
(±)-2-Heptanol
Purity: 98%
CAS No.: 543-49-7
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1719088
Merck Reference: 14,4662
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004587
Fórmula:
C₇H₁₆O Peso Molecular: 116.2 g/mol Ponto de ebulição: 160…162 °C Densidade: 0.819 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004587 Número CAS: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3 III Merck Index: 13,04682 |