Print…
(±)-2-Butanol, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 58.9 EUR
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® para análise, Supelco®
(±)-2-Butanol
Fórmula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 94
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004569
Número CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20