(±)-2-Butanol, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
43315.K2
43315.AK
43315.K2EA
126
EUR
43315.K2
43315.AK
(±)-2-Butanol, anidro 99%
(±)-2-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Fórmula:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Peso Molecular: 74.12 g/mol Ponto de ebulição: 98…101 °C Ponto de Fusão: –115 °C Densidade: 0.808 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004569 Número CAS: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3 II Merck Index: 14,1541 |