Print…
(±)-2-Butanol 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
107700010 107700025 107700100
ACRO107700010EA 32.9 EUR
ACRO107700010 ACRO107700025 ACRO107700100
(±)-2-Butanol 99%, extra puro
(±)-2-Butanol
Fórmula: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Ponto de ebulição: 99 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 24 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004569
Número CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %