Print…
(±)-Epicloridrina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
45340-1L-F 45340-2.5L-F 45340-500ML-F
SIAL45340-1L-FEA 77 EUR
SIAL45340-1L-F SIAL45340-2.5L-F SIAL45340-500ML-F
(±)-Epicloridrina, Sigma-Aldrich®
(±)-Epicloridrina
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 117,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57,2 °C
Densidade: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005132
Número CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642