Print…
(±)-Epicloridrina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
8.03296.0100EA 50.7 EUR
8.03296.0100 8.03296.0500 8.03296.1000 8.03296.9060 8.03296.9030 8.03296.8000
(±)-Epicloridrina para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-Epicloridrina
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 117,9 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57,2 °C
Densidade: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005132
Número CAS: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642
Encomendar
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point -57.2 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 116.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4375 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 34.4 %(V)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 416 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials