(±)-Epicloridrina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
A15823.36
A15823.0E
A15823.22
A15823.36EA
39.1
EUR
A15823.36
A15823.0E
A15823.22
(±)-Epicloridrina ≥99%
(±)-Epicloridrina
Purity: 99%
CAS No.: 106-89-8
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Flash Point: 32°(90°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.182
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Like chlorine
Melting Point: -57°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 79785
Merck Reference: 14,3611
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00005132
A cyclodextrin cross-linking reagent
Fórmula:
C₃H₅ClO Ponto de ebulição: 115…117 °C Ponto de Fusão: –57 °C Densidade: 1,182 Ponto de Inflamação: 32 °C (90 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005132 Número CAS: 106-89-8 EINECS: 203-439-8 UN: 2023 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3611 |