Tetróxido de ósmio 4% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ácido ósmico
45385.AB
45385.9W
45385.ABEA
199
EUR
45385.AB
45385.9W
Tetróxido de ósmio 4% em solução aquosa
Tetróxido de ósmio
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011150
Fórmula:
O₄Os Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011150 Número CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6893 |