Print…
Tetróxido de ósmio 4% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido ósmico
319010050 319010100
ACRO319010050EA 168 EUR
ACRO319010050 ACRO319010100
Tetróxido de ósmio 4% (w/w) em água
Tetróxido de ósmio
Fórmula: O₄Os
Peso Molecular: 254.23 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Ponto de Fusão: 40
Densidade: 1.04 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011150
Número CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06962
Encomendar
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %