Print…
Tetróxido de ósmio 2% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido ósmico
45384.AB 45384.9W
45384.ABEA 189 EUR
45384.AB 45384.9W
Tetróxido de ósmio 2% em solução aquosa
Tetróxido de ósmio
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Fórmula: O₄Os
Peso Molecular: 254.23 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Ponto de Fusão: 40
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011150
Número CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6893