Print…
Ácido sulfúrico 90% ≥90% para análises de leite
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20695.290EA 42.2 EUR
20695.290 20695.324
Ácido sulfúrico 90% ≥90% para análises de leite
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Encomendar
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825