Print…
Ácido sulfúrico 90 - 91% 90-91, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 39.2 EUR
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Ácido sulfúrico 90 - 91% 90-91, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid