Print…
Ácido sulfúrico 62% para a determinação de gordura em queijo de acordo com Gerber
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
84509.290EA 44.7 EUR
84509.290 84509.360
Ácido sulfúrico 62% para a determinação de gordura em queijo de acordo com Gerber
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: >100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Encomendar
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %