Print…
Ácido sulfúrico 25%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
84513.290EA 26.3 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Ácido sulfúrico 25%, GPR RECTAPUR®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: >100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm