Print…
Ácido sulfúrico 25% (por alcalimetria), EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 23.7 EUR
1.00716.1000 1.00716.9025
Ácido sulfúrico 25% (por alcalimetria), EMSURE® para análise, Supelco®
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
Aluminum (Al) 0.05 ppm max.
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As) 0.01 ppm max.
Barium (Ba) 0.05 ppm max.
Beryllium (Be) 0.01 ppm max.
Bismuth (Bi) 0.1 ppm max.
Cadmium (Cd) 0.02 ppm max.
Calcium (Ca) 0.2 ppm max.