Print…
Perrhenic acid 75 - 80% ≥75-80%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11413.06 11413.14
11413.06EA 155 EUR
11413.06 11413.14
Perrhenic acid 75 - 80% ≥75-80%
Perrhenic acid
CAS No.: 13768-11-1 Molecular Formula: HO4Re Formula Weight: 251.26 Density: 2.42 Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011326
Fórmula: HO₄Re
Peso Molecular: 251.21 g/mol
Densidade: 2.42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011326
Número CAS: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8 II