Ácido fosfórico ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00573.1000
1.00573.2500
1.00573.9025
1.00573.2510
1.00573.9200
1.00573.0510
1.00573.1000EA
57.53
EUR
1.00573.1000
1.00573.2500
1.00573.9025
1.00573.2510
1.00573.9200
1.00573.0510
Ácido fosfórico ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Ácido fosfórico
Fórmula:
H₃PO₄ Ponto de Fusão: 28 °C Densidade: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011340 Número CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 21 °C |
Boiling Point | 158 °C |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Viscosity kinematic | 30.5 mm2/s (20 °C) |