Print…
Ácido fosfórico ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
1.00563.1000EA 246 EUR
1.00563.1000 1.00563.2500 1.00563.9025 1.00563.9950 1.00563.9180 1.00563.5000
Ácido fosfórico ≥85%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPE, NF, E338, SAFC®
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III