Print…
Ácido fosfórico ≥85% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
E582-500MLEA 165 EUR
E582-500ML E582-50ML
Ácido fosfórico ≥85% ACS
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Encomendar
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%