Print…
Ácido fosfórico 85%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295700010 295700025 295700100
ACRO295700010EA 83.6 EUR
ACRO295700010 ACRO295700025 ACRO295700100
Ácido fosfórico 85%, extra puro
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Color scale ≤35 APHA
Titration with NaOH 84.5 to 86.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm