Print…
Dispositivos de amostragem
Fornecedor: Brand
90438 90448 90454 90462
BRAA90438EA 195 EUR
BRAA90438 BRAA90448 BRAA90454 BRAA90462
Dispositivos de amostragem
Amostradores Colectores de amostra
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • Vareta de extensão opcional para maior comprimento do cabo
  • Rebordo e bico reforçados
  • Cabo de PTFE com núcleo de aço
Optional extension rod for increased handle length.